Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2'-Hydroxyacétanilide ≥99.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Acetyl-2-aminophenol, N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetylcholine iodide

H0189-25G
TCIAH0189-25GEA 108 EUR InStock
TCIAH0189-25G
2'-Hydroxyacétanilide ≥99.0% (par HPLC, azote total)
2'-Hydroxyacétanilide


Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002181
Numéro CAS: 614-80-2
EINECS: 210-396-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité