Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glycolic acid nitrile ∼52% ∼9.7 mol/L dans l'eau stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger

Stabilization: Stabilised with H₂SO₄

H0191-25G
TCIAH0191-25GEA 161 EUR InStock
TCIAH0191-25G
Glycolic acid nitrile ∼52% ∼9.7 mol/L dans l'eau stabilisé
Glycolic acid nitrile


Formule: C₂H₃NO
Point d'éclair: 69°C
Numéro MDL: MFCD00042731
Numéro CAS: 107-16-4
EINECS: 203-469-1
ONU: 3276
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=399c7954d8fdd7887dc89212b8e612da7893bdfc&vid=0ba2b840733889c395f818eca8dc0c01a5b23b1c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Argentmetric back titration) 52.0 to 57.2 w/w%
Hydrogen cyanide (as HCN) max. 0.2 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité