Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenyl-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H0218-25G H0218-5G
TCIAH0218-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAH0218-25G TCIAH0218-5G
Phenyl-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (par GC)
Phenyl-4-hydroxybenzoate


Formule: C₁₃H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00016467
Numéro CAS: 17696-62-7
EINECS: 241-698-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dc6532d867c4beb7e5e9819e90fe0827535bc1d&vid=3dc6532d867c4beb7e5e9819e90fe0827535bc1d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 180.0 to 183.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité