Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium-3-hydroxybenzoate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sodium 3-hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic Acid Sodium Salt

H0220-25G
TCIAH0220-25GEA 101 EUR InStock
TCIAH0220-25G
Sodium-3-hydroxybenzoate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-3-hydroxybenzoate


Formule: C₇H₆O₃
MW: 160,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058986
Numéro CAS: 7720-19-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité