Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium-DL-3-hydroxybutyrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

H0231-25G
TCIAH0231-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAH0231-25G
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate


Formule: C₄H₈O₃
Numéro MDL: MFCD00016716
Numéro CAS: 150-83-4
EINECS: 205-774-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité