Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-γ-Octalactone ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (±)-Octan-4-olide, 5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one

H0232-25G
TCIAH0232-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAH0232-25G
(±)-γ-Octalactone ≥96.0% (par GC)
(±)-γ-Octalactone


Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Densité: 0,991 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 126°C
Numéro MDL: MFCD00005402
Numéro CAS: 104-50-7
EINECS: 203-208-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81b2b0e114c156803fe655df3296ee3e761455ef&vid=81b2b0e114c156803fe655df3296ee3e761455ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité