Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Heptyloxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Heptyloxy)benzaldehyde

H0238-25ML
TCIAH0238-25MLEA 137 EUR InStock
TCIAH0238-25ML
4-Heptyloxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Heptyloxybenzaldéhyde


Formule: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,31 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Numéro MDL: MFCD00016616
Numéro CAS: 27893-41-0
EINECS: 248-714-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc199f8574cf6df8c5b195cb0135a2111438aedd&vid=bc199f8574cf6df8c5b195cb0135a2111438aedd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Oxime Formation) min. 98.0 %
Acid Value max. 3.0

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité