Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thorin hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour détermination de Th, etc.

Fournisseur: TCI
Danger

H0240-1G
TCIAH0240-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAH0240-1G
Thorin hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour détermination de Th, etc.
Thorin hydrate


Formule: C₁₆H₁₃AsN₂O₁₀S₂
Numéro MDL: MFCD00003888
Numéro CAS: 3688-92-4
EINECS: 222-993-1
ONU: 3465
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e502ab5eb6654bddc9601348bb0ee480348810d&vid=31f7be3a8146be9bd9e3a261137c902f9bd3dd17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 % (after drying)
Lambda max. 480.0 to 490.0 nm (H2O)
Absorbance min. 0.500 (10mg/L, H2O, 480.0 to 490.0 nm) (calcd.on dried substance)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité