Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthyl-2-quinoléinol ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Lepidinol, 4-Methylquinolin-2-ol, 2-Hydroxy-4-methylquinoline

H0259-25G
TCIAH0259-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAH0259-25G
4-Méthyl-2-quinoléinol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Méthyl-2-quinoléinol


Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,185 g/mol
Point d'ébullition: 346 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220…222 °C
Numéro MDL: MFCD00006745
Numéro CAS: 607-66-9
EINECS: 210-139-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 230.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité