Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Formaldehyde sodium bisulphite ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

H0260-25G
TCIAH0260-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAH0260-25G
Formaldehyde sodium bisulphite ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Formaldehyde sodium bisulphite


Formule: CH₄O₄S
Numéro MDL: MFCD00044664
Numéro CAS: 870-72-4
EINECS: 212-800-9
Merck Index: 14,04236
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 3.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité