Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium-4-hydroxy-3-methoxybenzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium 4-hydroxy-3-methoxybenzoate

H0265-25G
TCIAH0265-25GEA 227 EUR InStock
TCIAH0265-25G
Sodium-4-hydroxy-3-methoxybenzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Sodium-4-hydroxy-3-methoxybenzoate


Formule: C₈H₈O₄
MW: 190,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016534
Numéro CAS: 28508-48-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité