Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H0272-500ML
TCIAH0272-500MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0272-500ML
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone ≥98.0% (par GC)
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone


Formule: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Point d'ébullition: 168°C
Point de fusion: –44°C
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00004471
Numéro CAS: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
ONU: 1148
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02964
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4096f9fbd19d9dd51926c9e6d7aa323a14de8046&vid=4096f9fbd19d9dd51926c9e6d7aa323a14de8046&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité