Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Hydroxy-1,8-naphthalic anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

H0278-5G
TCIAH0278-5GEA 347 EUR InStock
TCIAH0278-5G
3-Hydroxy-1,8-naphthalic anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Hydroxy-1,8-naphthalic anhydride


Formule: C₁₂H₆O₄
MW: 214,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059759
Numéro CAS: 23204-36-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=458c82fbd3b69687b18e5d1e279cdafaed54a2b9&vid=458c82fbd3b69687b18e5d1e279cdafaed54a2b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité