Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-3-hydroxy-2-naphthoate ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-hydroxy-2-naphthoate

H0283-25G
TCIAH0283-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAH0283-25G
Methyl-3-hydroxy-2-naphthoate ≥99.0% (par GC)
Methyl-3-hydroxy-2-naphthoate


Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004099
Numéro CAS: 883-99-8
EINECS: 212-936-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=392bd9055cc08f0328bc905ed68fc5afac065997&vid=392bd9055cc08f0328bc905ed68fc5afac065997&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité