Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-hydroxy-3-nitrophénylarsonique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Roxarsone

H0287-25G
TCIAH0287-25GEA 171 EUR InStock
TCIAH0287-25G
Acide 4-hydroxy-3-nitrophénylarsonique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-hydroxy-3-nitrophénylarsonique


Formule: C₆H₆AsNO₆
MW: 263,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007112
Numéro CAS: 121-19-7
EINECS: 204-453-7
ONU: 3465
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08273
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4505e84c35e73a077739871265c38e550d141a6&vid=c4505e84c35e73a077739871265c38e550d141a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité