Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Hydroxypropiophénone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: o-Hydroxypropiophenone

H0298-25G
TCIAH0298-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAH0298-25G
2'-Hydroxypropiophénone ≥97.0% (par GC)
2'-Hydroxypropiophénone


Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point de fusion: 20…22 °C
Densité: 1,106 g/cm³ (17 °C)
Numéro MDL: MFCD00002220
Numéro CAS: 610-99-1
EINECS: 210-244-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91ba65f63a93037dd290c664cbb4c5d10966dadf&vid=91ba65f63a93037dd290c664cbb4c5d10966dadf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité