Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2-Hydroxypropyl)ethylenediamine ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Aminoethylisopropanolamine, 2-(2-Aminoethylamino)isopropanol

H0300-25G
TCIAH0300-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAH0300-25G
N-(2-Hydroxypropyl)ethylenediamine ≥96.0% (par GC)
N-(2-Hydroxypropyl)ethylenediamine


Formule: C₅H₁₄N₂O
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD00025598
Numéro CAS: 123-84-2
EINECS: 204-657-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 14,00438
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité