Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hansa yellow 45,0% (par méthode UV)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pigment Yellow 1

H0312-25G
TCIAH0312-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAH0312-25G
Hansa yellow 45,0% (par méthode UV)
Hansa yellow


Formule: C₁₇H₁₆N₄O₄
MW: 340,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078234
Numéro CAS: 2512-29-0
EINECS: 219-730-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Lambda max. 410.0 to 415.0 nm (CHCl3)
Absorbance min. 0.300 (10mg/L, CHCl3, 410.0 to 415.0 nm)
Drying loss max. 1.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité