Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-Hydroxy-N-(3-nitrophényl)-2-naphtamide ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-N-(3-nitrophenyl)-2-naphthamide, Naphthol AS-BS, 2-Hydroxy-3-naphthoic Acid m-Nitroanilide, Azoic Coupling Component 17

H0314-25G
TCIAH0314-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAH0314-25G
3-Hydroxy-N-(3-nitrophényl)-2-naphtamide ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Hydroxy-N-(3-nitrophényl)-2-naphtamide


Formule: C₁₇H₁₂N₂O₄
MW: 308,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021637
Numéro CAS: 135-65-9
EINECS: 205-209-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité