Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2,4-Diméthylphényl)-3-hydroxy-2-naphtamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Naphthol AS-MX, Azoic Coupling Component 29, N-(2,4-Dimethylphenyl)-3-hydroxy-2-naphthamide, 3-Hydroxy-N-(2',4'-dimethylphenyl)-2-naphthamide, 2-Hydroxy-3-naphthoic Acid m-Xylidide

H0316-25G
TCIAH0316-25GEA 421 EUR InStock
TCIAH0316-25G
N-(2,4-Diméthylphényl)-3-hydroxy-2-naphtamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(2,4-Diméthylphényl)-3-hydroxy-2-naphtamide


Formule: C₁₉H₁₇NO₂
MW: 291,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021633
Numéro CAS: 92-75-1
EINECS: 202-186-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité