Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Hydroxy-N-(2-naphtyl)-2-naphtamide ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

H0319-25G
TCIAH0319-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAH0319-25G
3-Hydroxy-N-(2-naphtyl)-2-naphtamide ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Hydroxy-N-(2-naphtyl)-2-naphtamide


Formule: C₂₁H₁₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00053488
Numéro CAS: 135-64-8
EINECS: 205-208-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité