Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Hydroxy-9-fluorènone ≥90.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-9H-fluoren-9-one

H0329-1G
TCIAH0329-1GEA 140 EUR InStock
TCIAH0329-1G
2-Hydroxy-9-fluorènone ≥90.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Hydroxy-9-fluorènone


Formule: C₁₃H₈O₂
MW: 196,21 g/mol
Point d'ébullition: 353 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 213.5…214.5 °C
Numéro MDL: MFCD00001155
Numéro CAS: 6949-73-1
EINECS: 230-119-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d4e84f1d38fa56c8777cedc7db5e069c6589cfb&vid=9d4e84f1d38fa56c8777cedc7db5e069c6589cfb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %
Melting point 204.0 to 210.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité