Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Pyridone ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H0332-25G
TCIAH0332-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAH0332-25G
4-Pyridone ≥99.0% (par GC)
4-Pyridone


Formule: C₅H₅NO
Point d'ébullition: 381 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146…148 °C
Numéro MDL: MFCD00040458
Numéro CAS: 626-64-2
EINECS: 210-958-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1394a4ce1ca02479ec8e10c66681bf049189f6b6&vid=1394a4ce1ca02479ec8e10c66681bf049189f6b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 153.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité