Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,6-Hexanedithiol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,6-Dimercaptohexane

H0334-25G
TCIAH0334-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAH0334-25G
1,6-Hexanedithiol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1,6-Hexanedithiol


Formule: C₆H₁₄S₂
MW: 150,31 g/mol
Point d'ébullition: 237°C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1,0102 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 90°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004910
Numéro CAS: 1191-43-1
EINECS: 214-735-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57ba17b383dfbbb722aabf2ac74e7aea2cc81eea&vid=57ba17b383dfbbb722aabf2ac74e7aea2cc81eea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité