Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anhydride heptafluorobutyrique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: HFBA, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic anhydride, Perfluorobutyric anhydride, HFAA

H0337-10G
TCIAH0337-10GEA 70.4 EUR InStock
TCIAH0337-10G
Anhydride heptafluorobutyrique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Heptafluorobutyric anhydride


Formule: C₈F₁₄O₃
MW: 410,06 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Point de fusion: 14 °C
Densité: 1,653 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00000432
Numéro CAS: 336-59-4
EINECS: 206-410-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=830b17c0c297aca8bdef15a558ee96826e12fadd&vid=830b17c0c297aca8bdef15a558ee96826e12fadd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Anilin Method) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité