Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-δ-Undécalactone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H0344-25G
TCIAH0344-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAH0344-25G
(±)-δ-Undécalactone ≥98.0% (par GC)
(±)-δ-Undécalactone


Formule: C₁₁H₂₀O₂
Point d'ébullition: 168°C
Numéro MDL: MFCD00006650
Numéro CAS: 710-04-3
EINECS: 211-915-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8dd281d85edfa92d5ef86a663ad77028cc52cf1&vid=b8dd281d85edfa92d5ef86a663ad77028cc52cf1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité