Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(4-Éthoxyphényl)-3-hydroxybutanamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(4-Ethoxyphenyl)-3-hydroxybutanamide, 4'-Ethoxy-3-hydroxybutyranilide, N-(3-Hydroxybutyryl)-p-phenetidine, Bucetin

H0371-25G
TCIAH0371-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAH0371-25G
N-(4-Éthoxyphényl)-3-hydroxybutanamide ≥98.0% (par GC)
N-(4-Éthoxyphényl)-3-hydroxybutanamide


Formule: C₁₂H₁₇NO₃
MW: 223,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021906
Numéro CAS: 1083-57-4
EINECS: 214-109-8
Merck Index: 14,01458
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 161.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité