Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Heptadécène ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

H0372-25ML
TCIAH0372-25MLEA 60.5 EUR InStock
TCIAH0372-25ML
1-Heptadécène ≥90.0% (par GC)
1-Heptadécène


Formule: C₁₇H₃₄
Point d'ébullition: 300°C
Point de fusion: 10 °C
Densité: 0,7854 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009000
Numéro CAS: 6765-39-5
EINECS: 229-825-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41953f9a246a0d356f1e564d5685db74e49bc10b&vid=41953f9a246a0d356f1e564d5685db74e49bc10b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité