Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-2-Hexène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

H0380-5ML
TCIAH0380-5MLEA 94.6 EUR InStock
TCIAH0380-5ML
trans-2-Hexène ≥99.0% (par GC)
trans-2-Hexène


Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 68°C
Point de fusion: –133 °C
Densité: 0,6785 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: -20°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009473
Numéro CAS: 4050-45-7
EINECS: 223-752-3
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77cbaa8ec93931cc3d697544450d6025daafac15&vid=77cbaa8ec93931cc3d697544450d6025daafac15&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité