Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Undécyl-4,5-dihydro-1H-imidazole ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H0382-25G
TCIAH0382-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAH0382-25G
2-Undécyl-4,5-dihydro-1H-imidazole ≥90.0% (par GC)
2-Undécyl-4,5-dihydro-1H-imidazole


Formule: C₁₄H₂₈N₂
MW: 224,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070626
Numéro CAS: 10443-61-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité