Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Hexane ≥96.0% (par GC) pour spectrophotométrie

Fournisseur: TCI
Danger

H0394-100ML
TCIAH0394-100MLEA 34.1 EUR InStock
TCIAH0394-100ML
n-Hexane ≥96.0% (par GC) pour spectrophotométrie
n-Hexane


Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Point d'ébullition: 68°C
Point de fusion: -95°C
Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -22°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7c5a42f76dca40968ba0e4a804c65a5da50f1bd&vid=331ae76e0b2afcd842075a1f8ed2ff43eb10e3e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Absorbance (210nm) max. 0.300
Absorbance (220nm) max. 0.100
Absorbance (230nm) max. 0.050

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité