Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aldéhyde hydroxy-2-méthoxy-3-nitrobenzoïque-5 ≥99.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

H0397-5G
TCIAH0397-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAH0397-5G
Aldéhyde hydroxy-2-méthoxy-3-nitrobenzoïque-5 ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Aldéhyde hydroxy-2-méthoxy-3-nitrobenzoïque-5


Formule: C₈H₇NO₅
Numéro MDL: MFCD00017033
Numéro CAS: 17028-61-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c44b8e53fa710244e2c7248c110003b523c754e&vid=9c44b8e53fa710244e2c7248c110003b523c754e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité