Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide 2-hydroxyhexadécanoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxyhexadecanoic Acid

H0403-1G
TCIAH0403-1GEA 159 EUR InStock
TCIAH0403-1G
Acide 2-hydroxyhexadécanoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-hydroxyhexadécanoïque


Formule: C₁₆H₃₂O₃
MW: 272,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014343
Numéro CAS: 764-67-0
EINECS: 212-129-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité