Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-2-Hexène ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (Z)-2-Hexene

H0404-5ML
TCIAH0404-5MLEA 69.3 EUR InStock
TCIAH0404-5ML
cis-2-Hexène ≥95.0% (par GC)
cis-2-Hexène


Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 69°C
Point de fusion: –141.1 °C
Densité: 0,6863 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –20°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066520
Numéro CAS: 7688-21-3
EINECS: 231-697-1
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d56f5a10139679f6bdca97f8171e57db1bc0a61&vid=8d56f5a10139679f6bdca97f8171e57db1bc0a61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité