Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Hydroxyethyl)triethylammonium Iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triethylcholine Iodide, N,N,N-Triethyl-2-hydroxyethanaminium iodide

H0407-10G
TCIAH0407-10GEA 90.2 EUR InStock
TCIAH0407-10G
(2-Hydroxyethyl)triethylammonium Iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(2-Hydroxyethyl)triethylammonium Iodide


Formule: C₈H₂₀INO
MW: 273,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031691
Numéro CAS: 5957-17-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité