Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Imidazolemethanol hydrochloride, 4(5)-Imidazolemethanol hydrochloride, 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride

H0414-1G
TCIAH0414-1GEA 286 EUR InStock
TCIAH0414-1G
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride


Formule: C₄H₇ClN₂O
MW: 134,57 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012697
Numéro CAS: 32673-41-9
EINECS: 251-150-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07f9b8e9cd53d63aced8ff336d42180eed121172&vid=07f9b8e9cd53d63aced8ff336d42180eed121172&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 112.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité