Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Hexyloxybenzylidene-4-cyanoaniline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

H0419-1G
TCIAH0419-1GEA 151 EUR InStock
TCIAH0419-1G
4'-Hexyloxybenzylidene-4-cyanoaniline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4'-Hexyloxybenzylidene-4-cyanoaniline


Formule: C₂₀H₂₂N₂O
Numéro MDL: MFCD00059589
Numéro CAS: 35280-78-5
EINECS: 252-486-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité