Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

16-Héntriacontanone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H0423-25G
TCIAH0423-25GEA 181 EUR InStock
TCIAH0423-25G
16-Héntriacontanone ≥95.0% (par GC)
16-Héntriacontanone


Formule: C₃₁H₆₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059222
Numéro CAS: 502-73-8
EINECS: 207-952-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d2a7c19664ebd2cbe242c32e3702314e2c1a20b&vid=5d2a7c19664ebd2cbe242c32e3702314e2c1a20b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité