2-Heptenoic acid ≥90.0% (par GC) (contains 3-Heptenoic Acid)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hept-2-enoic acid
H0426-5ML
TCIAH0426-5MLEA 147 EUR InStock
TCIAH0426-5ML
2-Heptenoic acid ≥90.0% (par GC) (contains 3-Heptenoic Acid)
2-Heptenoic acid
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD00014019
Numéro CAS: 18999-28-5
EINECS: 242-738-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité