Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Heptyloxy-4-nitrobenzene

Fournisseur: TCI
Synonyms: Heptyl 4-Nitrophenyl Ether, 1-(Heptyloxy)-4-nitrobenzene

H0435-5ML
TCIAH0435-5MLEA 194 EUR InStock
TCIAH0435-5ML
1-Heptyloxy-4-nitrobenzene
1-Heptyloxy-4-nitrobenzene


Formule: C₁₃H₁₉NO₃
MW: 237,30 g/mol
Point d'ébullition: 203°C
Numéro MDL: MFCD00024692
Numéro CAS: 13565-36-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité