Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-hydroxy-3-méthylpentanedioïque ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-3-methylpentanedioic acid, Meglutol

H0436-100MG
TCIAH0436-100MGEA 226 EUR InStock
TCIAH0436-100MG
Acide 3-hydroxy-3-méthylpentanedioïque ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-hydroxy-3-méthylpentanedioïque


Formule: C₆H₁₀O₅
MW: 162,14 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002712
Numéro CAS: 503-49-1
EINECS: 207-971-1
Merck Index: 14,05808
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité