Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(3-Hydroxyphényl)urée ≥97.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Carbamoyl-3-aminophenol

H0438-25G
TCIAH0438-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAH0438-25G
1-(3-Hydroxyphényl)urée ≥97.0% (sur base azote total)
1-(3-Hydroxyphényl)urée


Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007945
Numéro CAS: 701-82-6
EINECS: 211-860-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité