Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Heptadécylcyclohexane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Cyclohexylheptadecane

H0443-5G
TCIAH0443-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAH0443-5G
Heptadécylcyclohexane ≥97.0% (par GC)
Heptadécylcyclohexane


Formule: C₂₃H₄₆
MW: 322,62 g/mol
Point d'ébullition: 397°C
Point de fusion: 38 °C
Densité: 0,8332 g/cm³ (18 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051453
Numéro CAS: 19781-73-8
EINECS: 243-308-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b96c28af18c3ac77a1442bcbbb095d65664bb7e&vid=5b96c28af18c3ac77a1442bcbbb095d65664bb7e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 35.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité