Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexaethylene glycol monododecyl ether ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Hexaethylene glycol monolauryl ether

H0444-1ML
TCIAH0444-1MLEA 227 EUR InStock
TCIAH0444-1ML
Hexaethylene glycol monododecyl ether ≥97.0% (par GC)
Hexaethylene glycol monododecyl ether


Formule: C₂₄H₅₀O₇
MW: 450,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042660
Numéro CAS: 3055-96-7
EINECS: 221-282-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=244dc8eef6f688a6c83f2def243f25593dbd215f&vid=244dc8eef6f688a6c83f2def243f25593dbd215f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité