Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexamethylene oxide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexamethyleneoxide, Oxepane, Oxacycloheptane

H0446-25ML
TCIAH0446-25MLEA 396 EUR InStock
TCIAH0446-25ML
Hexamethylene oxide ≥98.0% (par GC)
Hexamethylene oxide


Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'éclair: 10°C
Numéro MDL: MFCD00003266
Numéro CAS: 592-90-5
EINECS: 209-777-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité