Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Heptyne-1-ol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H0456-5ML
TCIAH0456-5MLEA 95.7 EUR InStock
TCIAH0456-5ML
2-Heptyne-1-ol ≥98.0% (par GC)
2-Heptyne-1-ol


Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00039541
Numéro CAS: 1002-36-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f95dd40afb10c2e696fb759f6f47e1453b9c1450&vid=f95dd40afb10c2e696fb759f6f47e1453b9c1450&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité