Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-4-Heptyne-2-ol ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H0458-5ML
TCIAH0458-5MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAH0458-5ML
(±)-4-Heptyne-2-ol ≥99.0% (par GC)
(±)-4-Heptyne-2-ol


Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 68°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00041588
Numéro CAS: 19781-81-8
EINECS: 243-309-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2f467a3592be78291f148a83276575e2f925b18&vid=a2f467a3592be78291f148a83276575e2f925b18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité