Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Hexyne-1-ol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

H0465-5ML
TCIAH0465-5MLEA 181 EUR InStock
TCIAH0465-5ML
2-Hexyne-1-ol ≥97.0% (par GC)
2-Hexyne-1-ol


Formule: C₆H₁₀O
Point d'ébullition: 167°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00039540
Numéro CAS: 764-60-3
EINECS: 212-128-6
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ac47153d6f9d05cb85d465b9696699aed8eb60c&vid=3ac47153d6f9d05cb85d465b9696699aed8eb60c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité