2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentenone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclotene, 2-Hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone, 3-Methyl-2-cyclopentenon-2-ol, Methyl cyclopentenolone
H0469-25G
TCIAH0469-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAH0469-25G
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentenone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentenone
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013747
Numéro CAS: 80-71-7
EINECS: 201-303-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité