Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3E)-3-(Hydroxyimino)-2-méthyl-2-butanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanoneoxime

H0472-25G
TCIAH0472-25GEA 109 EUR InStock
TCIAH0472-25G
(3E)-3-(Hydroxyimino)-2-méthyl-2-butanol ≥98.0% (par GC)
(3E)-3-(Hydroxyimino)-2-méthyl-2-butanol


Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059656
Numéro CAS: 7431-25-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité